スキップする
BDPH9BCD8A57
Bide Pharmatech
2,4-Bis(4-(tert-butyl)phenyl)-6-chloro-1,3,5-triazine
別名:
2,4-bis(4-(tert-butyl)phenyl)-6-chloro-1,3,5-triazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C23H26N3Cl1
CAS番号:
分子量:
379.93
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C23H26ClN3/c1-22(2,3)17-11-7-15(8-12-17)19-25-20(27-21(24)26-19)16-9-13-18(14-10-16)23(4,5)6/h7-14H,1-6H3
Inchi Key
NLAAIBGZDQFCAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)