スキップする
BDPH9BCD8A7C
Bide Pharmatech
6-Bromo-8-chloro-1,2-dihydroquinolin-2-one
別名:
6-bromo-8-chloro-2(1H)-quinolinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H5O1N1Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
258.5
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-6-3-5-1-2-8(13)12-9(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
Inchi Key
RJIPPGGSXPKBAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)