スキップする
BDPH9BCD8A8A
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane
別名:
1-(bromomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H9O1Br1
CAS番号:
分子量:
177.04
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-4-6-1-5(2-6)3-8-6/h5H,1-4H2
Inchi Key
DYOOINOBXMHTJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)