スキップする
BDPH9BCD8B04
Bide Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)-4-chlorobutan-1-one
別名:
1-(4-bromophenyl)-4-chloro-1-butanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H10O1Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
261.55
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H10BrClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(13)2-1-7-12/h3-6H,1-2,7H2
Inchi Key
WJKPUMBLABGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)