スキップする
BDPH9BCD8B9D
Bide Pharmatech
Methyl 3-amino-4-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate
別名:
methyl 3-amino-4-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H6O2N3Br1
CAS番号:
分子量:
220.03
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O2/c1-11-5(10)3-2(6)4(7)9-8-3/h1H3,(H3,7,8,9)
Inchi Key
VQCLUHFFNGRFCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)