スキップする
BDPH9BCD8BBF
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzaldehyde
別名:
2-hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H10O3
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-7(5-10)9(11)8(4-6)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Inchi Key
NDGVJTXAOLGFKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)