スキップする
BDPH9BCD8BEB
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate
別名:
ethyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H9O2N2Br1
CAS番号:
分子量:
245.08
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c1-2-13-8(12)3-7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
WJXDNGKSVNQDBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)