スキップする
BDPH9BCD8D3A
Bide Pharmatech
6-Methoxyquinazolin-4-ol
別名:
6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H8O2N2
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-6-2-3-8-7(4-6)9(12)11-5-10-8/h2-5H,1H3,(H,10,11,12)
Inchi Key
NOFVNLZQAOGUIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methoxyquinazolin-4-ol
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)