スキップする
BDPH9BCD8F71
Bide Pharmatech
(3-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl)boronic acid
別名:
3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H13O4B1
CAS番号:
分子量:
208.02
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H13BO4/c1-2-15-10(12)7-8-4-3-5-9(6-8)11(13)14/h3-6,13-14H,2,7H2,1H3
Inchi Key
GDWZKERCECMYJX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)