スキップする
BDPH9BCD90FB
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
別名:
methyl (4-aminophenoxy)acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O3N1
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)6-13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,6,10H2,1H3
Inchi Key
YDWPOGYTJVQQIL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)