スキップする
BDPH9BCD91C0
Bide Pharmatech
4-Amino-1-ethyl-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
別名:
4-amino-1-ethyl-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H12O1N4
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H12N4O/c1-3-11-4-5(8)6(10-11)7(12)9-2/h4H,3,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Inchi Key
JEQXMZSIIMYFTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)