スキップする
BDPH9BCD92EE
Bide Pharmatech
1-(Cyclobutylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
別名:
1-(cyclobutylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H12O2N2
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c12-9(13)8-5-11(6-10-8)4-7-2-1-3-7/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
Inchi Key
PQFSBOOTPMIKFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)