スキップする
BDPH9BCDA1E9
Bide Pharmatech
1-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
別名:
1-(2-bromophenyl)-2-propanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O1Br1
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,7,11H,6H2,1H3
Inchi Key
RJKPOWPTZRARKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)