スキップする
BDPH9BCDA209
Bide Pharmatech
6-Fluoro-9H-pyrido[3,4-b]indole
別名:
6-fluoro-9H-beta-carboline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H7N2F1
CAS番号:
分子量:
186.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H7FN2/c12-7-1-2-10-9(5-7)8-3-4-13-6-11(8)14-10/h1-6,14H
Inchi Key
AHWZJZOSPUCFPC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluoro-9H-pyrido[3,4-b]indole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)