スキップする
BDPH9BCDA362
Bide Pharmatech
5-Chloro-8-iodo-1,6-naphthyridine
別名:
5-chloro-8-iodo[1,6]naphthyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H4N2Cl1I1
CAS番号:
分子量:
290.49
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H4ClIN2/c9-8-5-2-1-3-11-7(5)6(10)4-12-8/h1-4H
Inchi Key
YSROTEYFZGPVRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloro-8-iodo-1,6-naphthyridine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)