スキップする
BDPH9BCDA41C
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
別名:
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinesulfonyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H2O2N1Cl1Br1S1F1
CAS番号:
分子量:
274.5
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-4-2-1-3(5(8)9-4)12(7,10)11/h1-2H
Inchi Key
VADHBJNKHDTBMX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)