スキップする
BDPH9BCDA52B
Bide Pharmatech
(4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
別名:
(4-ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O2F1
CAS番号:
分子量:
170.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-2-12-8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
QOYFXEFXXGGUIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)