スキップする
BDPH9BCDA5BC
Bide Pharmatech
2-(Allylamino)nicotinic acid
別名:
2-(allylamino)nicotinic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H10O2N2
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-2-5-10-8-7(9(12)13)4-3-6-11-8/h2-4,6H,1,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
WDIHOHTUZOCWRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Allylamino)nicotinic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)