スキップする
BDPH9BCDA642
Bide Pharmatech
1-(3-Methoxyphenyl)guanidine
別名:
N-(3-methoxyphenyl)guanidine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H11O1N3
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)11-8(9)10/h2-5H,1H3,(H4,9,10,11)
Inchi Key
GHJPWSGXHWIAEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Methoxyphenyl)guanidine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)