スキップする
BDPH9BCDA7E9
Bide Pharmatech
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
別名:
1-methyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H8N3Cl1
CAS番号:
分子量:
133.58
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H7N3.ClH/c1-7-3-2-6-4(7)5;/h2-3H,1H3,(H2,5,6);1H
Inchi Key
JWMWVKLQTDSFTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)