スキップする
BDPH9BCDA80F
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-iodo-4-methylpyridin-2-amine
別名:
5-bromo-3-iodo-4-methyl-2-pyridinamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H6N2Br1I1
CAS番号:
分子量:
312.94
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H6BrIN2/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
XNNKTHBIRSBVFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)