スキップする
BDPH9BCDA854
Bide Pharmatech
Dimethyl 4,5-dihydroxyphthalate
別名:
dimethyl 4,5-dihydroxyphthalate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H10O6
CAS番号:
分子量:
226.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H10O6/c1-15-9(13)5-3-7(11)8(12)4-6(5)10(14)16-2/h3-4,11-12H,1-2H3
Inchi Key
FXPCZDQRACWUBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl 4,5-dihydroxyphthalate
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)