スキップする
BDPH9BCDA85F
Bide Pharmatech
2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde
別名:
2,3-dibromo-4-fluorobenzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H3O1Br2F1
CAS番号:
分子量:
281.91
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO/c8-6-4(3-11)1-2-5(10)7(6)9/h1-3H
Inchi Key
KSUPOCPXYXSEAP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)