スキップする
BDPH9BCDA8AF
Bide Pharmatech
(4-Ethoxy-2,5-difluorophenyl)boronic acid
別名:
4-ethoxy-2,5-difluorophenylboronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H9O3F2B1
CAS番号:
分子量:
201.97
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9BF2O3/c1-2-14-8-4-6(10)5(9(12)13)3-7(8)11/h3-4,12-13H,2H2,1H3
Inchi Key
MCHGZBKHWUZZTJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)