スキップする
BDPH9BCDA8D8
Bide Pharmatech
6,8-Dibromo-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
別名:
6,8-dibromo-2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H4N4Br2
CAS番号:
分子量:
291.93
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H4Br2N4/c1-3-9-6-5(8)10-4(7)2-12(6)11-3/h2H,1H3
Inchi Key
RRSNBXYGYCPJBV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)