スキップする
BDPH9BCDB232
Bide Pharmatech
6,7-Dimethyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
別名:
6,7-dimethyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H10O3
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-7-3-10-11(4-8(7)2)15-6-9(5-13)12(10)14/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
XDRXIOAFMFRNOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)