スキップする
BDPH9BCDB2FA
Bide Pharmatech
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
別名:
3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H9O2N1
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7(9)10/h3,8H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
XQGVQRPSTODODM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)