スキップする
BDPH9BCDB360
Bide Pharmatech
tert-Butyl (6-bromobenzo[d]isoxazol-3-yl)carbamate
別名:
tert-butyl (6-bromobenzo[d]isoxazol-3-yl)carbamate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H13O3N2Br1
CAS番号:
分子量:
313.15
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-8-5-4-7(13)6-9(8)18-15-10/h4-6H,1-3H3,(H,14,15,16)
Inchi Key
JGRNGGQZMWBZTG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)