スキップする
BDPH9BCDB374
Bide Pharmatech
Oxetan-3-ylhydrazine dihydrochloride
別名:
1-(3-oxetanyl)hydrazine dihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C3H10O1N2Cl2
CAS番号:
分子量:
161.03
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C3H8N2O.2ClH/c4-5-3-1-6-2-3;;/h3,5H,1-2,4H2;2*1H
Inchi Key
VCIUOQVHKQLWNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)