スキップする
BDPH9BCDB383
Bide Pharmatech
2-(Furan-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
別名:
2-(2-furyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H6O3N2
CAS番号:
分子量:
190.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H6N2O3/c12-9(13)6-4-10-8(11-5-6)7-2-1-3-14-7/h1-5H,(H,12,13)
Inchi Key
GVRCLBMNNYVPKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)