スキップする
BDPH9BCDB59C
Bide Pharmatech
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
別名:
4-(4-morpholinylmethyl)phenylboronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H16O3N1B1
CAS番号:
分子量:
221.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H16BNO3/c14-12(15)11-3-1-10(2-4-11)9-13-5-7-16-8-6-13/h1-4,14-15H,5-9H2
Inchi Key
QPFDUULIDNELSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder - Particles / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Yellow
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)