スキップする
BDPH9BCDBAF3
Bide Pharmatech
4-(Pyridin-2-yldisulfanyl)pentanoic acid
別名:
4-(2-pyridinyldisulfanyl)pentanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H13O2N1S2
CAS番号:
分子量:
243.35
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H13NO2S2/c1-8(5-6-10(12)13)14-15-9-4-2-3-7-11-9/h2-4,7-8H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
OOUPHXWHXYLQBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)