スキップする
BDPH9BCDBBA5
Bide Pharmatech
2-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
別名:
2-chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H8N3Cl1
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H8ClN3/c8-7-10-5-3-1-2-4(5)6(9)11-7/h1-3H2,(H2,9,10,11)
Inchi Key
FLSZZRQYAPQBEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)