スキップする
BDPH9BCDBBF2
Bide Pharmatech
3-Chloroquinoxalin-2-amine
別名:
3-chloro-2-quinoxalinamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H6N3Cl1
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,10,12)
Inchi Key
NOFJFBHOKPHILH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloroquinoxalin-2-amine
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)