スキップする
BDPH9BCDBCCD
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
別名:
4-(4-chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H17N1Cl2
CAS番号:
分子量:
246.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c13-12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-14-8-6-11;/h1-4,11,14H,5-9H2;1H
Inchi Key
CRYGKHFRQLLVHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)