スキップする
BDPH9BCDBD0A
Bide Pharmatech
4-(1-(o-Tolyl)vinyl)benzoic acid
別名:
4-(1-(o-tolyl)vinyl)benzoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C16H14O2
CAS番号:
分子量:
238.29
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C16H14O2/c1-11-5-3-4-6-15(11)12(2)13-7-9-14(10-8-13)16(17)18/h3-10H,2H2,1H3,(H,17,18)
Inchi Key
KMUWACOLXILRKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(1-(o-Tolyl)vinyl)benzoic acid
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)