スキップする
BDPH9BCDBE03
Bide Pharmatech
1-Bromo-8-(bromomethyl)naphthalene
別名:
1-bromo-8-(bromomethyl)naphthalene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H8Br2
CAS番号:
分子量:
299.99
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H8Br2/c12-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(13)11(8)9/h1-6H,7H2
Inchi Key
RUGOMNXLAWWDCF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-8-(bromomethyl)naphthalene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)