Merck
BDPH9BCDC0B1
Bide Pharmatech
6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
別名:
6-fluoro-2-chromanecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H9O3F1
CAS番号:
分子量:
196.18
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13)
Inchi Key
ZNJANLXCXMVFFI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Gray
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)