スキップする
BDPH9BCDC1CE
Bide Pharmatech
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
別名:
1-(8-quinolinyl)ethanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H9O1N1
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h2-7H,1H3
Inchi Key
SHVCKCOMBWIPBE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinolin-8-yl)ethanone
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)