スキップする
BDPH9BCDC2E6
Bide Pharmatech
3,5-Dichloro-1H-1,2,4-triazole
別名:
3,5-dichloro-1H-1,2,4-triazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C2H1N3Cl2
CAS番号:
分子量:
137.96
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C2HCl2N3/c3-1-5-2(4)7-6-1/h(H,5,6,7)
Inchi Key
JNTFFNKMQMJJQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloro-1H-1,2,4-triazole
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)