スキップする
BDPH9BCDC313
Bide Pharmatech
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid
別名:
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H18O4N1F3
CAS番号:
分子量:
297.27
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H18F3NO4/c1-11(2,3)20-10(19)16-5-4-7(9(17)18)8(6-16)12(13,14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
FZQHRSMRHOQSOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)