スキップする
BDPH9BCDC44B
Bide Pharmatech
Tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
別名:
tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C30H36Br3B1
CAS番号:
分子量:
647.14
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C30H36BBr3/c1-13-19(7)28(32)20(8)14(2)25(13)31(26-15(3)21(9)29(33)22(10)16(26)4)27-17(5)23(11)30(34)24(12)18(27)6/h1-12H3
Inchi Key
CDDHNGCDCAKILA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Flame
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)