スキップする
BDPH9BCDC50F
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
別名:
2-bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H5O2Br1F2
CAS番号:
分子量:
251.03
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-3-7(5(6)4-12)13-8(10)11/h1-4,8H
Inchi Key
YIDKFKJYJWBGKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)