スキップする
BDPH9BCDC5AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
別名:
2-bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C3H1N2Br1S1F2
CAS番号:
分子量:
215.02
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C3HBrF2N2S/c4-3-8-7-2(9-3)1(5)6/h1H
Inchi Key
GQUADXWTZXHNAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)