スキップする
BDPH9BCDC626
Bide Pharmatech
8-Chloro-5-methoxy-2-methylquinolin-4-ol
別名:
8-chloro-5-methoxy-2-methyl-4(1H)-quinolinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H10O2N1Cl1
CAS番号:
分子量:
223.66
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H10ClNO2/c1-6-5-8(14)10-9(15-2)4-3-7(12)11(10)13-6/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
WQKSTGUXOLWBPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)