スキップする
BDPH9BCDC65F
Bide Pharmatech
1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
別名:
N-(3,5-dichlorophenyl)thiourea
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H6N2Cl2S1
CAS番号:
分子量:
221.11
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Inchi Key
BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Skull and crossbones
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)