スキップする
BDPH9BCDC7DF
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
別名:
2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H3O1Cl1Br1F1
CAS番号:
分子量:
225.44
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,10H
Inchi Key
IIUGMPIVXXGABN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)