スキップする
BDPH9BCDC80B
Bide Pharmatech
Ethyl 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
別名:
ethyl 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H8O2N2S1
CAS番号:
分子量:
172.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-8-7-4(2)11-5/h3H2,1-2H3
Inchi Key
VMVKZLLIEGQHEE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)