スキップする
BDPH9BCDC8CC
Bide Pharmatech
4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline
別名:
4,4'-(methylenebis(oxy))dianiline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c14-10-1-5-12(6-2-10)16-9-17-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,9,14-15H2
Inchi Key
ZRZCNDIPIZYLSC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)