スキップする
BDPH9BCDCA79
Bide Pharmatech
6-Ethylpyridin-3-amine
別名:
6-ethyl-3-pyridinamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H10N2
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2,8H2,1H3
Inchi Key
ZKPKEODUAJQPCV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Ethylpyridin-3-amine
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)